Få mere at vide
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol |
| CAS | 83493-63-4 |
| Molekylær formel | C12H18O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-4-14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)9-13/h5-8,13H,4,9H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOc1ccc(cc1)C(C)(C)CO |
| IUPAC navn | 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vægt | 194.1307 |