Få mere at vide
2-([4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]dimethylsilyl)benzyl alcohol, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419435
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15419435
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51932.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1244855-68-2
Molekylær formel C18H22O3Si
Molekylvægt (g/mol) 314.46
MDL nummer MFCD16251591
InChI nøgle VPQQJIOOSRZZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-2-hydroxymethyl phenyl dimethylsilyl benzoate, 2-4-ethoxycarbonyl phenyl dimethylsilyl benzyl alcohol, amtsi153, 4-2-hydroxymethyl-phenyl-dimethyl-silanyl-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 71306647
IUPAC navn ethyl 4-[[2-(hydroxymethyl)phenyl]-dimethylsilyl]benzoate
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-([4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]dimethylsilyl)benzyl alcohol
Mængde 1 g
Formel vægt 314.46
Procent renhed 95%