Få mere at vide
2-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 109461-69-0 |
| Molekylær formel | C17 H16 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O2/c1-3-21-17(20)14-7-5-13(6-8-14)15-11-19-10-12(2)4-9-16(19)18-15/h4-11H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(cc1)c2cn3cc(C)ccc3n2 |
| IUPAC navn | ethyl 4-(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.32 |
| Formel vægt | 280.1212 |