missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-eddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetic Acid |
| CAS | 1025962-20-2 |
| Molekylær formel | C19H18N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O4/c1-3-25-19(24)14-7-5-13(6-8-14)18-15(10-17(22)23)21-11-12(2)4-9-16(21)20-18/h4-9,11H,3,10H2,1-2H3,(H,22,23) |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.36 |
| Formel vægt | 338.1267 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?