Få mere at vide
2-(4-ethenylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-ethenylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 870004-04-9 |
| Molekylær formel | C14H19BO2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19BO2/c1-6-11-7-9-12(10-8-11)15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h6-10H,1H2,2-5H3 |
| SMIL | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(C=C)cc2 |
| IUPAC navn | 2-(4-ethenylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.11 |
| Formel vægt | 230.1478 |