Få mere at vide
2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051305
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051305 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051305 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0053.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
CAS 97151-10-5
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H25 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tamoxifen Citrate Imp. C (EP) E-Isomer, Tamoxifen Imp. C (EP) E-Isomer, 2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Tamoxifen Citrate Impurity C as E-Isomer, Tamoxifen Impurity C as E-Isomer
InChI formel InChI=1S/C24H25NO/c1-25(2)17-18-26-23-15-13-22(14-16-23)24(21-11-7-4-8-12-21)19-20-9-5-3-6-10-20/h3-16,19H,17-18H2,1-2H3/b24-19+
SMIL CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C\c2ccccc2)\c3ccccc3
IUPAC navn 2-[4-[(E)-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 343.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 343.1936 g/mol