Få mere at vide
2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| CAS | 97151-10-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H25 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Tamoxifen Citrate Imp. C (EP) E-Isomer, Tamoxifen Imp. C (EP) E-Isomer, 2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Tamoxifen Citrate Impurity C as E-Isomer, Tamoxifen Impurity C as E-Isomer |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25NO/c1-25(2)17-18-26-23-15-13-22(14-16-23)24(21-11-7-4-8-12-21)19-20-9-5-3-6-10-20/h3-16,19H,17-18H2,1-2H3/b24-19+ |
| SMIL | CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C\c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-[4-[(E)-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| Vis mere |