Få mere at vide
2,4-Dithiouridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dithiouridine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O4S2/c12-3-4-6(13)7(14)8(15-4)11-2-1-5(16)10-9(11)17/h1-2,4,6-8,12-14H,3H2,(H,10,16,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 276.0238 |