missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dithiouridine 2',3',5'-Triacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dithiouridine 2',3',5'-Triacetate |
| CAS | 28542-32-7 |
| Molekylær formel | C15H18N2O7S2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O7S2/c1-7(18)21-6-10-12(22-8(2)19)13(23-9(3)20)14(24-10)17-5-4-11(25)16-15(17)26/h4-5,10,12-14H,6H2,1-3H3,(H,16,25,26)/t10-,12-,13-,14-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=CC(=S)NC2=S |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-[2,4-bis(sulfanylidene)pyrimidin-1-yl]oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.44 |
| Formel vægt | 402.0555 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?