Få mere at vide
2,4-Diphenylthiazol-5-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diphenylthiazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 502935-47-9 |
| Molekylær formel | C16H11NO2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,4-Diphenyl-5-thiazolecarboxylic Acid, 2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid, 2,4-Diphenylthiazole-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11NO2S/c18-16(19)14-13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(20-14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)c1sc(nc1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.32 |