Få mere at vide
2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10557304
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10557304 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10297822 1 g Ravglasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10557304 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42303CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 868755-57-1
Molekylær formel C15H10ClNO2S2
Molekylvægt (g/mol) 335.82
MDL nummer MFCD08271911
InChI nøgle AWNJOBYLGNWNCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-diphenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-diphenyl, 5-chlorosulphonyl-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 18525757
SMIL ClS(=O)(=O)C1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn diphenyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid
Formel vægt 335.83
Procent renhed 97%