Få mere at vide
2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789573
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10789573 1 g 1g
10158182 250 mg 250mg
10163724 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10789573 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42301DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 502935-47-9
Molekylær formel C16H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 281.329
MDL nummer MFCD07348756
InChI nøgle KMOCHRNIGWCEJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diphenylthiazole-5-carboxylic acid, diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2,4-diphenyl
PubChem CID 7131193
IUPAC navn 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 281.33
Procent renhed 97%