Få mere at vide
2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163724
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10163724 10 g 10g
10158182 250 mg 250mg
10789573 1 g 1g
3 options
Artikelnummer. 10163724
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC42301EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 502935-47-9
Molekylær formel C16H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 281.329
MDL nummer MFCD07348756
InChI nøgle KMOCHRNIGWCEJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diphenylthiazole-5-carboxylic acid, diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2,4-diphenyl
PubChem CID 7131193
IUPAC navn 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 281.33
Procent renhed 97%