Få mere at vide
2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331293
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10331293 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10331293 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42304DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS 864068-85-9
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C16H11NOS
MDL nummer MFCD08060521
Mængde 1 g
Synonym 2,4-diphenylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2,4-diphenyl
InChI nøgle QCAWTHNKWALNJR-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 265.33
PubChem CID 7537553
Formel vægt 265.33
Procent renhed 95%