Få mere at vide
(2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methylaminhydrochlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767285
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10767285 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10767285 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42363DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
CAS 879896-44-3
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C16H15ClN2S
MDL nummer MFCD08435866
Mængde 1 g
Synonym 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methylamine hydrochloride, diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1-2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, c16h14n2s.hcl, 2,4-diphenylthiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1-2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
InChI nøgle REDARXMRPRJWQP-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.NCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 302.82
PubChem CID 18525760
Formel vægt 302.83
Procent renhed 95%