Få mere at vide
(2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391333
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10391333 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10391333 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42309DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS 864068-86-0
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C16H13NOS
MDL nummer MFCD08060522
Mængde 1 g
Synonym 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2,4-diphenyl, 2,4-diphenylthiazol-5-yl methanol
InChI nøgle IVIJHUHOSCRMNY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 267.35
PubChem CID 7537555
Formel vægt 267.35
Procent renhed 97%