Få mere at vide
(2,4-Dioxo-thiazolidin-3-yl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,4-Dioxo-thiazolidin-3-yl)acetic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO4S/c7-3-2-11-5(10)6(3)1-4(8)9/h1-2H2,(H,8,9) |
| Formel vægt | 174.9939 |