Få mere at vide
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid |
| CAS | 5817-92-5 |
| Molekylær formel | C10H8O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O4/c11-8(6-9(12)10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccccc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.17 |
| Formel vægt | 192.0423 |