Få mere at vide
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-6-sulfonylchlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 259.97 |
| Procent renhed | 97% |