Få mere at vide
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451156
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451156 5 g 5g
15461156 250 mg 250mg
15441156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15451156 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H54410.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28485-18-9 | C4H3ClN2O4S | 210.59 g/mol
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-Dioxo
-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28485-18-9
Molekylær formel C4H3ClN2O4S
Molekylvægt (g/mol) 210.59
MDL nummer MFCD06655485
InChI nøgle FQHNJCWWBKYCJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-sulfonyl chloride, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 5-pyrimidinesulfonylchloride, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, uracil-5-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-5-sulfonyl chloride
PubChem CID 234620
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonyl chloride
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylchlorid
Formel vægt 209.95
Procent renhed 97%