Få mere at vide
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748403
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10748403 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10103282 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748403 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07137CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 70523-22-7
Molekylær formel C4H5BN2O4
Molekylvægt (g/mol) 155.90
MDL nummer MFCD01318983
InChI nøgle PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil
PubChem CID 256205
IUPAC navn (2,4-dioxo-lH-pyrimidin-5-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 155.9
Procent renhed 97%