Få mere at vide
2,4-Dinitrotoluene, TRC
Artikelnummer. 30385729
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30385729 1 g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30385729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4804501G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrotoluene
CAS 121-14-2
Molekylær formel C7 H6 N2 O4
Mængde 1 g
Synonym Benzene, 1-methyl-2,4-dinitro-, Toluene, 2,4-dinitro- (8CI), 1-Methyl-2,4-dinitrobenzene, 2,4-DNT, 2,4-Dinitrotoluene, 4-Methyl-1,3-dinitrobenzene, 6-Methyl-1,3-dinitrobenzene, NSC 7194
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-methyl-2,4-dinitrobenzene
Molekylvægt (g/mol) 182.13
Formel vægt 182.0328