Få mere at vide
2,4-Dinitrotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dinitrotoluene methyl-d3 |
| CAS | 70786-68-4 |
| Molekylær formel | C7 2H3 H3 N2 O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzene, 1-(methyl-d3)-2,4-dinitro- (9 CI), 2,4-Dinitrotoluene (methyl-D3), 1-Trideuteromethyl-2,4-dinitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,4-dinitro-1-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.15 |
| Formel vægt | 185.0516 g/mol |
| Vis mere |