Få mere at vide
2,4-Dinitrotoluene-3,5,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dinitrotoluene ring-d3 |
| CAS | 93951-68-9 |
| Molekylær formel | C7 2H3 H3 N2 O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4-d3, 6-methyl-3,5-dinitro- (9 CI), 2,4-Dinitrotoluene (ring-D3), 2,4-Dinitrotoluene (phenyl-D3), 2,4-Dinitro-3,5,6-trideuteriotoluene, 1-Methyl-2,4-dinitrobenzene-3,5,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4 H,1H3/i2D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,2,5-trideuterio-3-methyl-4,6-dinitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.15 |
| Formel vægt | 185.0516 g/mol |
| Vis mere |