missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Dinitrophenylhydrazine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30006154
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30006154 2.5 g 2.5g
30008022 500 mg -
30004417 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4810832.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55907-61-4
Molekylær formel C6 H6 N4 O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 234.597
IUPAC navn (2,4-dinitrophenyl)hydrazine;hydrochloride
SMIL Cl.NNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrophenylhydrazine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O4.ClH/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14;/h1-3,8H,7H2;1H
Formel vægt 234.016
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.