Få mere at vide
2,4-Dinitrophenol (wetted with water >15%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dinitrophenol |
| CAS | 51-28-5 |
| Molekylær formel | C6 H4 N2 O5 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Phenol, 2,4-dinitro-, 2,4-Dinitrophenol, 1,3-Dinitro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dinitrobenzene, 2,4-DNP, 2-Nitro-4-nitrophenol, Aldifen, DNP, Dinitrophenol, Dinofan, Fenoxyl Carbon N, NSC 1532, Nitrophen, Nitrophene, Phenol, α-dinitro-, α-Dinitrophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,4-dinitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.11 |
| Formel vægt | 184.012 |