Få mere at vide
2,4-Dinitrofluorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30386401
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30386401 50 g
1 options
Artikelnummer. 30386401 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47979550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrofluorobenzene
CAS 70-34-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6H3FN2O4
Mængde 50 g
Synonym 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitrobenzene fluoride, 4-Fluoro-1,3-dinitrobenzene, DFB, DNFB, FDNB, Fluorodinitrobenzene, NSC 33519
InChI formel InChI=1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Molekylvægt (g/mol) 186.1
Formel vægt 186.0077
Procent renhed >95