Få mere at vide
2,4-Dinitrobenzensulfonylchlorid, 98%
Beskrivelse
2,4-dinitrobenzensulfonylchlorid blev anvendt til at beskytte primære aminer. Det blev brugt som startreagens ved syntesen af tert-butyl-2-[(2,4-dinitrophenyl)sulfonyl]aminoacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4-dinitrobenzensulfonylchlorid blev brugt til at beskytte primære aminer. Det blev brugt som startreagens ved syntesen af tert-butyl-2-[(2,4-dinitrophenyl)sulfonyl]aminoacetat.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 100 °C til 104 °C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3096 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 266.62 |
| Procent renhed | 98% |