Få mere at vide
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11416226
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11416226
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23035.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1656-44-6 | C6H3ClN2O6S | 266.608 g/mol
2,4-dinitrobenzensulfonylchlorid blev anvendt til at beskytte primære aminer. Det blev brugt som startreagens ved syntesen af tert-butyl-2-[(2,4-dinitrophenyl)sulfonyl]aminoacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-dinitrobenzensulfonylchlorid blev brugt til at beskytte primære aminer. Det blev brugt som startreagens ved syntesen af tert-butyl-2-[(2,4-dinitrophenyl)sulfonyl]aminoacetat.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1656-44-6
Molekylær formel C6H3ClN2O6S
Molekylvægt (g/mol) 266.608
MDL nummer MFCD00007431
InChI nøgle SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride
PubChem CID 74255
IUPAC navn 2,4-dinitrobenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 100°C to 104°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3096
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 266.62
Procent renhed 98%