Få mere at vide
2,4-Dinitrobenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11406226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11406226 5 g 5g
11416226 25 g 25g
11426226 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23035.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1656-44-6 | C6H3ClN2O6S | 266,608 g/mol
2,4-dinitrobenzensulfonylchlorid blev anvendt til at beskytte primære aminer. Det blev brugt som startreagens ved syntesen af tert-butyl-2-[(2,4-dinitrophenyl)sulfonyl]aminoacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-dinitrobenzensulfonylchlorid blev brugt til at beskytte primære aminer. Det blev brugt som startreagens ved syntesen af tert-butyl-2-[(2,4-dinitrophenyl)sulfonyl]aminoacetat.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1656-44-6
Molekylær formel C6H3ClN2O6S
Molekylvægt (g/mol) 266.608
MDL nummer MFCD00007431
InChI nøgle SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride
PubChem CID 74255
IUPAC navn 2,4-dinitrobenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 100 °C til 104 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3096
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 266.62
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride