Få mere at vide
2,4-Dinitrobenzenesulfenyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dinitrobenzenesulfenyl Chloride |
| CAS | 528-76-7 |
| Molekylær formel | C6H3ClN2O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,4-Dinitrophenylsulfenyl chloride, NSC 97092 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN2O4S/c7-14-6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(SCl)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (2,4-dinitrophenyl) thiohypochlorite |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.62 |
| Formel vægt | 233.9502 |