missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Dinitrobenzenesulfenyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30369779
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369779 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369779 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD479836500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrobenzenesulfenyl Chloride
CAS 528-76-7
Molekylær formel C6H3ClN2O4S
Mængde 500 mg
Synonym 2,4-Dinitrophenylsulfenyl chloride, NSC 97092
InChI formel InChI=1S/C6H3ClN2O4S/c7-14-6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(SCl)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (2,4-dinitrophenyl) thiohypochlorite
Molekylvægt (g/mol) 234.62
Formel vægt 233.9502
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.