Få mere at vide
2,4-Dinitrobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30359192
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30359192 5 g
1 options
Artikelnummer. 30359192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD3604305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitrobenzaldehyde
CAS 528-75-6
Molekylær formel C7H4N2O5
Mængde 5 g
Synonym NSC 36948, m-Dintrobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O5/c10-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)9(13)14/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,4-dinitrobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 196.12
Formel vægt 196.012