Få mere at vide
2,4-Dinitroaniline 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311287
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311287 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311287 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12782000ME1000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dinitroaniline
CAS 97-02-9
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dinitroaniline
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C6 H5 N3 O4
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H5N3O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,7H2
SMIL Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,4-dinitroaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 183.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 183.028 g/mol