Få mere at vide
2,4-Dimethylthiophenol, 95%
Artikelnummer. 11460747
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460747 100 g 100g
11446396 5 g 5g
11450747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23161.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13616-82-5 | C8H10S | 138,228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13616-82-5
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.228
MDL nummer MFCD00010019
InChI nøgle AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiophenol, 2,4-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,4-dimethyl, 2,4-thioxylenol, 2,4-xylenethiol, 4-mercapto-m-xylene, 2,4-dimethylbenzene-1-thiol, 4-methylthiocresol, 4-thio-m-xylene, m-xylene-4-thiol
PubChem CID 83617
IUPAC navn 2,4-dimethylbenzenthiol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)S)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylthiophenol
Tæthed 1.02
Kogepunkt 207 °C til 208 °C
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.569
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 138.23
Procent renhed 95%