Få mere at vide
2,4-Dimethylthiophenol, 95%
Artikelnummer. 11450747
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23161.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13616-82-5 | C8H10S | 138.228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13616-82-5
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.228
MDL nummer MFCD00010019
InChI nøgle AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiophenol, 2,4-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,4-dimethyl, 2,4-thioxylenol, 2,4-xylenethiol, 4-mercapto-m-xylene, 2,4-dimethylbenzene-1-thiol, 4-methylthiocresol, 4-thio-m-xylene, m-xylene-4-thiol
PubChem CID 83617
IUPAC navn 2,4-dimethylbenzenthiol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)S)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylthiophenol
Tæthed 1.02
Kogepunkt 207°C to 208°C
Flammepunkt 87°C (189°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.569
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 138.23
Procent renhed 95%