Få mere at vide
2,4-Dimethylthiazol, TRC
Artikelnummer. 30371332
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30371332 5 g
1 options
Artikelnummer. 30371332 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4804655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylthiazole
CAS 541-58-2
Molekylær formel C5H7NS
Mængde 5 g
Synonym 2,4-Dimethyl-1,3-thiazole, 2,4-Methylthiazole, NSC 7510
InChI formel InChI=1S/C5H7NS/c1-4-3-7-5(2)6-4/h3H,1-2H3
SMIL Cc1csc(C)n1
IUPAC navn 2,4-dimethyl-1,3-thiazol
Molekylvægt (g/mol) 113.18
Formel vægt 113.0299