Få mere at vide
2,4-Dimethylthiazole, 99%
Artikelnummer. 11460154
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460154 5 g 5g
11470154 25 g 25g
11480154 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460154 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13604.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 541-58-2 | C5H7NS | 113.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-58-2
Molekylær formel C5H7NS
Molekylvægt (g/mol) 113.18
MDL nummer MFCD00014509
InChI nøgle OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole
PubChem CID 10934
IUPAC navn 2,4-dimethyl-1,3-thiazol
SMIL CC1=NC(C)=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylthiazole
Kogepunkt 145°C to 147°C
Flammepunkt 42°C (107°F)
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 106414
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water
Formel vægt 113.18
Procent renhed 99%