Få mere at vide
2,4-dimethylthiazol-5-sulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 15450838
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450838 250 mg 250mg
15440838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54578.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 80466-80-4 | C5H6ClNO2S2 | 211,678 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80466-80-4
Molekylær formel C5H6ClNO2S2
Molekylvægt (g/mol) 211.678
MDL nummer MFCD00052746
InChI nøgle GFFJSTHQILQFNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride, 2,4-dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylthiazol-5-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2776248
IUPAC navn 2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid
SMIL CC1=C(SC(=N1)C)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride
Kogepunkt 82 °C til 84 °C (0,3 mmHg)
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 211.68
Procent renhed 97%