Få mere at vide
2,4-Dimethylquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethylquinoline |
| CAS | 1198-37-4 |
| Molekylær formel | C11 H11 N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,4-Dimethylquinoline, 4-Methylquinaldine, NSC 62132 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N/c1-8-7-9(2)12-11-6-4-3-5-10(8)11/h3-7H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)c2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | 2,4-dimethylquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vægt | 157.0891 |