Få mere at vide
2,4-Dimethylquinoline, 95%
Artikelnummer. 11496750
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496750 500 mg 500mg
11486750 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08348.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1198-37-4 | C11H11N | 157.216 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1198-37-4
Molekylær formel C11H11N
Molekylvægt (g/mol) 157.216
MDL nummer MFCD00006760
InChI nøgle ZTNANFDSJRRZRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14536
IUPAC navn 2,4-dimethylquinolin
SMIL CC1=CC(=NC2=CC=CC=C12)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylquinoline
Tæthed 1.06
Kogepunkt 264°C to 265°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.605
Mængde 500 mg
Beilstein 114230
Synonym 4-methylquinaldine, quinoline, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-quinoline, kryptidine, methylquinaldine, pubchem5875, quinoline,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-quinolin, quinoline,2,4-dimethyl, acmc-1bq9j
Formel vægt 157.21
Procent renhed 95%