Få mere at vide
2,4-Dimethylpyrrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethylpyrrole |
| CAS | 625-82-1 |
| Molekylær formel | C6 H9 N |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1c[nH]c(C)c1 |
| IUPAC navn | 2,4-dimethyl-1H-pyrrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.14 |
| Formel vægt | 95.0735 |