Få mere at vide
2,4-Dimethylpyrrol, 97%
Artikelnummer. 10105313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10105313 1 g 1g
10791731 5 g 5g
15274704 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10105313 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319650010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 625-82-1 | C6H9N | 95,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-82-1
Molekylær formel C6H9N
Molekylvægt (g/mol) 95.15
MDL nummer MFCD00192088
InChI nøgle MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2,4-dimethyl, pyrrole, 2,4-dimethyl, unii-ynq49m599x, pubchem24003, 2,4-dimethyl-1h-pyrrol, acmc-209n5e, ksc493o6j, #
PubChem CID 39539
IUPAC navn 2,4-dimethyl-lH-pyrrol
SMIL CC1=CC(C)=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethylpyrrole
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun-rødbrun til orange-rød eller violet
Tæthed 0.9240g/mL
Kogepunkt 165,0 °C til 167,0 °C
Flammepunkt >109 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4950 til 1,4970
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.924
Formel vægt 95.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver