Få mere at vide
2,4-dimethylphenylmagnesiumbromid, 0,5 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470806
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470806 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15470806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54134.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Butik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 34589-46-3
Molekylær formel C8H9BrMg
MDL nummer MFCD01311493
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide solution, hpgwkalajlxsdh-uhfffaoysa-m, 2,4-dimethylphenylmagne-sium bromide, 2,4-dimethylphenyl magnesium bromide, magnesium,1,3-dimethylbenzene-6-ide,bromide, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle HPGWKALAJLXSDH-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=CC=C([Mg]Br)C(C)=C1
IUPAC navn magnesium;1,3-dimethylbenzen-6-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 209.37
PubChem CID 13637491
Formel vægt 209.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in 2-MeTHF