Få mere at vide
2,4-Dimethylphenyl isocyanate, 98+%
Artikelnummer. 11307576
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307576 1 g 1g
11317576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11126.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51163-29-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
2,4-Dimethylphenylisocyanat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-dimethylphenylisocyanat anvendes som et farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand/fugt, varme, alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51163-29-2
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00013853
InChI nøgle QUOBVYPFBJUOAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylphenyl isocyanate, 2,4-dimethylphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenisocyanate, acmc-20aoc8, 1-isocyanato-2,4-dimethyl-benzene
PubChem CID 5207585
IUPAC navn 1-isocyanato-2,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylphenyl isocyanate
Tæthed 1.041
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1.535
FN nummer UN2206
Beilstein 386756
Kogepunkt 114°C to 115°C (2 mmHg)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 147.18
Procent renhed ≥98%