Få mere at vide
2,4-Dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30379810
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30379810 25 g
1 options
Artikelnummer. 30379810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47651025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylphenol
CAS 105-67-9
Molekylær formel C8 H10 O
Mængde 25 g
Synonym Phenol, 2,4-dimethyl-, 2,4-Xylenol (8CI), 2,4-Dimethylphenol, 1-Hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 2,4-DMP, 4,6-Dimethylphenol, 4-Hydroxy-1,3-dimethylbenzene, NSC 3829, m-Xylenol
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
SMIL Cc1ccc(O)c(C)c1
IUPAC navn 2,4-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Formel vægt 122.0732