missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dimethylphenol-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethylphenol-d9 |
| CAS | 110599-12-7 |
| Molekylær formel | C8HD9O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,4-Xylenol-d9, 1-Hydroxy-2,4-dimethylbenzene-d9, 2,4-DMP-d9, 4,6-Dimethylphenol-d9, 4-Hydroxy-1,3-dimethylbenzene-d9, NSC 3829-d9, m-Xylenol -d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])C(O)=C([2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.22 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?