Få mere at vide
2,4-Dimethylphenol, 99%
Artikelnummer. p-3757526 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10314222
Brand: Thermo Scientific 408450050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 105-67-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-67-9
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002233
InChI nøgle KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant
PubChem CID 7771
ChEBI CHEBI:34241
IUPAC navn 2,4-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethylphenol
Smeltepunkt 21.0°C to 23.0°C
CAS min % 98.5
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0270g/mL
Kogepunkt 211.0°C
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5375 to 1.5405
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.027
Lineær formel (CH3)2C6H3OH
Beilstein 06, 486
Merck Index 15, 10279
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,ether,benz,ene,soluble in naoh solutions
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,4-Dimethylphenol