Få mere at vide
2,4-Dimethylphenol, 99%
Artikelnummer. 10314222 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10314222 5 g Glasflaske 5g
10381681 25 g Glasflaske 25g
10177420 100 g Glasflaske 100g
10540004 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10314222 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 408450050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 105-67-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-67-9
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002233
InChI nøgle KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant
PubChem CID 7771
ChEBI CHEBI:34241
IUPAC navn 2,4-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dimethylphenol
Smeltepunkt 21.0°C to 23.0°C
CAS min % 98.5
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0270g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5375 to 1.5405
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.027
Lineær formel (CH3)2C6H3OH
Beilstein 06, 486
Merck Index 15, 10279
Kogepunkt 211.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,ether,benz,ene,soluble in naoh solutions
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethylphenol