Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2,4-Dimethylphenol, 98%
Artikelnummer. 11453984
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453984 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11453984 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A11966.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Applications
It is used as a perfuming agent in cosmetic industry. Also used in the production of high-viscosity phosphate esters, as a feedstock for hindered phenol antioxidant and specialty modified phenolic resin manufacture. Also used as disinfectant and sanitizer on hospital premises.
Solubility
Slightly soluble in water 4068 mg/L @ 25°C (est).
Notes
Store away from oxidizing agents. Store under nitrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dimethylphenol
Smeltepunkt 21°C to 23°C
CAS 105-67-9
Mængde 100 g
Molekylær formel C8H10O
MDL nummer MFCD00002233
FN nummer UN2261
Beilstein 636244
Merck Index 14,10082
Synonym 2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant
Kogepunkt 210°C to 212°C
InChI nøgle KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)C
IUPAC navn 2,4-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 122.167
PubChem CID 7771
ChEBI CHEBI:34241
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%