Få mere at vide
2,4-Dimethylphenol-3,5,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethylphenol-3,5,6-D3 |
| CAS | 93951-75-8 |
| Molekylær formel | C8 2H3 H7 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Phen-2,3,5-d3-ol, 4,6-dimethyl- (9 CI), 2,4-Dimethyl-3,5,6-trideuteriophenol, 2,4-Dimethylphenol-3,5,6-D3, 2,4-Dimethylphenol-3,5,6-d3, 2,4-Dimethylphenol (ring-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(O)c(C)c([2 H])c1C |
| IUPAC navn | 2,3,5-trideuterio-4,6-dimethylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.18 |
| Formel vægt | 125.092 g/mol |
| Vis mere |